SML1165
Talnetant
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-(1-Phenylpropyl)-3-hydroxy-2-phenylquinoline-4-carboxamide, SB-223412
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -25 to -31°, c = 0.5 in methanol
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(C(C(N[C@H](C1=CC=CC=C1)CC)=O)=C(C=CC=C2)C2=N3)=C3C4=CC=CC=C4
InChI
1S/C25H22N2O2/c1-2-20(17-11-5-3-6-12-17)27-25(29)22-19-15-9-10-16-21(19)26-23(24(22)28)18-13-7-4-8-14-18/h3-16,20,28H,2H2,1H3,(H,27,29)/t20-/m0/s1
InChIKey
BIAVGWDGIJKWRM-FQEVSTJZSA-N
Angaben zum Gen
human ... TACR3(6870)
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience