Wichtige Dokumente
SML0634
CID2858522
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1-[3,5-Bis(1,1-dimethylethyl)-4-hydroxyphenyl]-2-[2-[(3-hydroxypropyl)amino]-5,6-dimethyl-1H-benzimidazol-1-yl]-ethanone
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc2nc(NCCCO)n(CC(=O)c3cc(c(O)c(c3)C(C)(C)C)C(C)(C)C)c2cc1C
InChI
1S/C28H39N3O3/c1-17-12-22-23(13-18(17)2)31(26(30-22)29-10-9-11-32)16-24(33)19-14-20(27(3,4)5)25(34)21(15-19)28(6,7)8/h12-15,32,34H,9-11,16H2,1-8H3,(H,29,30)
InChIKey
CYCGGKILBWERDJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.