SML0555
ML289
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
VU0463597, [(3R)-3-(Hydroxymethyl)-1-piperidinyl][4-[2-(4-methoxyphenyl)ethynyl]phenyl]-methanone
About This Item
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C22H23NO3/c1-26-21-12-8-18(9-13-21)5-4-17-6-10-20(11-7-17)22(25)23-14-2-3-19(15-23)16-24/h6-13,19,24H,2-3,14-16H2,1H3/t19-/m1/s1
InChIKey
VSLWUPHHCFQTDB-LJQANCHMSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.