Wichtige Dokumente
SML0413
FQI1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-(2-Ethoxyphenyl)-7,8-dihydro-1,3-Dioxolo[4,5-g]quinolin-6(5H)-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C1CC(C2=CC=CC=C2OCC)C3=CC4=C(OCO4)C=C3N1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-2-21-15-6-4-3-5-11(15)12-8-18(20)19-14-9-17-16(7-13(12)14)22-10-23-17/h3-7,9,12H,2,8,10H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
YKSYGLXHLSPWLB-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)