SML0293
Telbivudine
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
β-L-Thymidine, 1-(2-Deoxy-β-L-erythro-pentofuranosyl)-5-methyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 2′-Deoxy-L-thymidine, Epavudine, L-Thymidine, NV 02B, Sebivo
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D -15 to -22°, c = 1 in H2O
Farbe
white to beige
Löslichkeit
H2O: 10 mg/mL (clear solution)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CN([C@@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m1/s1
InChIKey
IQFYYKKMVGJFEH-CSMHCCOUSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable