SML0081
Zacopride hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Amino-N-1-azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-5-chloro-2-methoxybenzamide hydrochloride hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to tan
Löslichkeit
H2O: ≥10 mg/mL
Ersteller
Wyeth
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC2CN3CC[C@H]2CC3
InChI
1S/C15H20ClN3O2.ClH.H2O/c1-21-14-7-12(17)11(16)6-10(14)15(20)18-13-8-19-4-2-9(13)3-5-19;;/h6-7,9,13H,2-5,8,17H2,1H3,(H,18,20);1H;1H2
InChIKey
NPXXKMBXEODDAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable