SMB01020
26-Desglucoavenacoside A
≥85% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
26-Deglucoavenacoside A, Deglucoavenacoside A, Desglucoavenacoside A
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
plant
Assay
≥85% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Mol-Gew.
901.04
Löslichkeit
water: slightly soluble
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable