SMB00340
Oroxin B
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
5,6,7-Trihydroxyflavon-7-diglucosid, Baicalein-7-gentiobiosid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C1C2=C(O)C(O)=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2OC(C5=CC=CC=C5)=C1
InChI
1S/C27H30O15/c28-8-15-19(31)22(34)24(36)26(41-15)38-9-16-20(32)23(35)25(37)27(42-16)40-14-7-13-17(21(33)18(14)30)11(29)6-12(39-13)10-4-2-1-3-5-10/h1-7,15-16,19-20,22-28,30-37H,8-9H2/t15-,16-,19-,20-,22+,23+,24-,25-,26-,27-/m1/s1
InChIKey
HAYLVXFWJCKKDW-IJTBWITGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable