Wichtige Dokumente
SDS7
Molecular Weight Marker (M.W. 14,000-66,000)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Eignung
suitable for SDS-PAGE
Lagertemp.
2-8°C
Sonstige Hinweise
Contains a lyophilized mixture of the seven proteins with MW from 14-66 kDa.
Rekonstituierung
The marker mixture must be reconstituted with 1.5 mL of sample buffer (S 3401).
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?