SAB6010057
Anti-phospho-ERN1 (S724) antibody, clone 1F12, Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK293F cells
Synonym(e):
Serine/threonine-protein kinase/endoribonuclease IRE1, Endoplasmic reticulum-to-nucleus signaling 1, hIRE1p, Ire1-alpha, IRE1a, Serine/threonine-protein kinase, Endoribonuclease, ERN1
About This Item
Rekombinant
expressed in HEK 293 F cells
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
1F12, recombinant monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
150 kDa
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.6mg/ml
Methode(n)
ELISA: 2000:10000
flow cytometry: 1:50-1:200
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
-10 to -25°C
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer724)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Sequenz
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)