SAB5703032
Anti-Tbx3 Antibody, clone 3G9F1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
TBX3-ISO, UMS, XHL
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3G9F1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
80 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
1.18 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SIPVPVPDGSSLLTTALPSMAAAAGPLDGKVAALAASPASVAVDSGSELNSRSSTLSSSSMSLSPKLCAEKEAATSELQSIQRLVSGLEAKPDRSRSASP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TBX3(6926)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)