SAB5702998
Anti-UPF1/RENT1 Antibody, clone 5D5C4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HUPF1, NORF1, RENT1, pNORF1, smg-2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5D5C4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
140 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.4mg/ml
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MSVEAYGPSSQTLTFLDTEEAELLGADTQGSEFEFTDFTLPSQTQTPPGGPGGPGGGGAGGPGGAGAGAAAGQLDAQVGPEGILQNGAVDDSVAKTSQLL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UPF1(5976)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1