SAB5702962
Anti-Chromogranin B Antibody, clone 5N6T1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SCG1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5N6T1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
110 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.25 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
EEENELTLNEKNFFPEYNYDWWEKKPFSEDVNWGYEKRNLARVPKLDLKRQYDRVAQLDQLLHYRKKSAEFPDFYDSEEPVSTHQEAENEKDRADQTVLTE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CHGB(1114)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1