SAB5702932
Anti-Cadherin 16 Antibody, clone 2J0H4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CDH16, KSP-cadherin
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2J0H4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
120 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.10 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GAEGQIVLSGDSGKATEGPFAMDPDSGFLLVTRALDREEQAEYQLQVTLEMQDGHVLWGPQPVLVHVKDENDQVPHFSQAIYRARLSRGTRPGIPFLFLEASDRDEPGTANSDLRFHILSQAPAQPSPDMF
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH16(1014)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)