SAB5702887
Anti-Glycogen synthase 1 (GYS1) Antibody, clone 8N1B3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GSY, GYS
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
8N1B3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
85 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
1.05 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RPASVPPSPSLSRHSSPHQSEDEEDPRNGPLEEDGERYDEDEEAAKDRRNIRAPEWPRRASCTSSTSGSKRNSVDTATSSSLSTPSEPLSPTSSLGEERN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GYS1(2997)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)