SAB5702876
Anti-MRPL28 Antibody, clone 3B9F2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MRPL28, MAAT1, p15, mitochondrial ribosomal protein L28
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3B9F2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
30 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.80 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPLHKYPVWLWKRLQLREGICSRLPGHYLRSLEEERTPTPVHYRPHGAKFKINPKNGQRERVEDVPIPIYFPPESQRGLWGGEGWILGQIYANNDKLSKR
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MRPL28(10573)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)