SAB5702830
Anti-IRF6 Antibody, clone 5D1Z4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
LPS, OFC6, PIT, PPS, PPS1, VWS, VWS1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5D1Z4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
68 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
1.00 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PFEIYLCFGEEWPDGKPLERKLILVQVIPVVARMIYEMFSGDFTRSFDSGSVRLQISTPDIKDNIVAQLKQLYRILQTQESWQPMQPTPSMQLPPALPPQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IRF6(3664)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1