SAB5702822
Anti-NPHS2 Antibody, clone 2O10G3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
PDCN, SRN1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2O10G3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
AQRQAKVRMIAAEAEKAASESLRMAAEILSGTPAAVQLRYLHTLQSLSTEKPSTVVLPLPFDLLNCLSSPSNRTQGSLPFPSPSKPVEPLNPKKKDSPML
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NPHS2(7827)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1