SAB5702811
Anti-IGHD Antibody, clone 5M8U3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
immunoglobulin heavy constant delta
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5M8U3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
55 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.1 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
APTKAPDVFPIISGCRHPKDNSPVVLACLITGYHPTSVTVTWYMGTQSQPQRTFPEIQRRDSYYMTSSQLSTPLQQWRQGEYKCVVQHTASKSKKEIFRW
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGHD(3495)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)