SAB5702799
Anti-VCAM1 Antibody, clone 7I1J9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CD106,INCAM-100,VCAM1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7I1J9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
110 kDa
Speziesreaktivität
rat, mouse
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ETGDTVLKSIDGAYTIRKAQLKDAGVYECESKNKVGSQLRSLTLDVQGRENNKDYFSPELLVLYFASSLIIPAIGMIIYFARKANMKGSYSLVEAQKSKV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... VCAM1(7412)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)