SAB5702794
Anti-FGFR3 Antibody, clone 2V1Z6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
ACH,CD333,CEK2,HSFGFR3EX,JTK4,FGFR3
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2V1Z6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
110 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MGAPACALALCVAVAIVAGASSESLGTEQRVVGRAAEVPGPEPGQQEQLVFGSGDAVELSCPPPGGGPMGPTVWVKDGTGLVPSERVLVGPQRLQVLNAS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGFR3(2261)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)