SAB5702709
Anti-FKBP38/FKBP8 Antibody, clone 2J7P6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FKBP38, FKBPr38
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2J7P6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
49 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.40 mg/mL
Methode(n)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MASCAEPSEPSAPLPAGVPPLEDFEVLDGVEDAEGEEEEEEEEEEEDDLSELPPLEDMGQPPAEEAEQPGALAREFLAAMEPEPAPAPAPEEWLDILGNG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FKBP8(23770)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)