SAB5702676
Anti-DPP3 Antibody, clone 6U3A3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
DPP3, DPPIII, dipeptidyl peptidase 3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6U3A3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
82 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RALYEGYATVTDAPPECFLTLRDTVLLRKESRKLIVQPNTRLEGSDVQLLEYEASAAGLIRSFSERFPEDGPELEEILTQLATADARFWKGPSEAPSGQA
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DPP3(10072)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1