SAB5702671
Anti-NUMB Antibody, clone 9X1Y0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
C14orf41, S171, c14_5527
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9X1Y0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
66 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.50 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MNKLRQSFRRKKDVYVPEASRPHQWQTDEEGVRTGKCSFPVKYLGHVEVDESRGMHICEDAVKRLKAERKFFKGFFGKTGKKAVKAVLWVSADGLRVVDE
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUMB(8650)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1