SAB5702604
Anti-Legumain (LGMN) Antibody, clone 6X5U6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AEP, LGMN1, PRSC1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6X5U6, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.8 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
ANPRESSYACYYDEKRSTYLGDWYSVNWMEDSDVEDLTKETLHKQYHLVKSHTNTSHVMQYGNKTISTMKVMQFQGMKRKASSPVPLPPVTHL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... LGMN(5641)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1