SAB5702599
Anti-NEK2 Antibody, clone 5O0A1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HsPK21, NEK2A, NLK1, PPP1R111, RP67
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5O0A1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.7 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MPSRAEDYEVLYTIGTGSYGRCQKIRRKSDGKILVWKELDYGSMTEAEKQMLVSEVNLLRELKHPNIVRYYDRIIDRTNTTLYIVMEYCEGGDLASVITK
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NEK2(4751)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1