SAB5702548
Anti-PSME1 Antibody, clone 6H7X3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HEL-S-129m, IFI5111, PA28A, PA28alpha, REGalpha
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6H7X3, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.20 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MAMLRVQPEAQAKVDVFREDLCTKTENLLGSYFPKKISELDAFLKEPALNEANLSNLKAPLDIPVPDPVKEKEKEERKKQQEKEDKDEKKKGEDEDKGPPCGPVNCNEKIVVLLQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSME1(5720)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1