SAB5702527
Anti-PSMA3 Antibody, clone 7X8W9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HC8, PSC3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7X8W9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
28 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.22 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
VFQVEYAMKAVENSSTAIGIRCKDGVVFGVEKLVLSKLYEEGSNKRLFNVDRHVGMAVAGLLADARSLADIAREEASNFRSNFGYNIPLKHLADRVAMYVHAYTLYSAVRPFGCSFMLGSYSVNDGAQLY
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PSMA3(5684)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)