SAB5702487
Anti-Pan Cadherin Antibody, clone 6N5P8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
Arc-1, CD324, CDHE, ECAD, LCAM, UVO
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6N5P8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
140 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.33 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CDH1(999) , CDH2(1000) , CDH3(1001)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1