SAB5702388
Anti-MTH1 Antibody, clone 0P6T10, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MTH1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
0P6T10, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
18 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.63 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RRELQEESGLTVDALHKVGQIVFEFVGEPELMDVHVFCTDSIQGTPVESDEMRPCWFQLDQIPFKDMWPDDSYWFPLLLQKKKFHGYFKFQGQDTILDYTLREVDTV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NUDT1(4521)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)