SAB5702371
Anti-HTRA2 Antibody, clone 4H8C4, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MGCA8, OMI, PARK13, PRSS25
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4H8C4, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
36 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.48 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GTRSRAWLAVALGAGGAVLLLLWGGGRGPPAVLAAVPSPPPASPRSQYNFIADVVEKTAPAVVYIEILDRHPFLGREVPISNGSGFVVAADGLIVTNAHVV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTRA2(27429)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1