SAB5702339
Anti-CaMKI Antibody, clone 4P4K9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
CAMKI
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
4P4K9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
41 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.59 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
MLGAVEGPRWKQAEDIRDIYDFRDVLGTGAFSEVILAEDKRTQKLVAIKCIAKEALEGKEGSMENEIAVLHKIKHPNIVALDDIYESGGHLYLIMQLVSG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CAMK1(8536)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)