SAB5702333
Anti-WDR5 Antibody, clone 3S6R9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
BIG-3, CFAP89, SWD3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3S6R9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
37 kDa
Speziesreaktivität
human, rat
Konzentration
0.38 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DNTLKLWDYSKGKCLKTYTGHKNEKYCIFANFSVTGGKWIVSGSEDNLVYIWNLQTKEIVQKLQGHTDVVISTACHPTENIIASAALENDKTIKLWKSDC
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... WDR5(11091)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1