SAB5702243
Anti-FGL1 Antibody, clone 5M3E6, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FGL1,HFREP1,HP-041,LFIRE-1,LFIRE1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5M3E6, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
35 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
1.0mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:1000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FGL1(2267)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1