SAB5702223
Anti-Glucocorticoid Receptor Antibody, clone 2K3E8, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
GCCR,GCR,GCRST,GR,GRL,NR3C1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2K3E8, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
95 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.20 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DSKESLTPGREENPSSVLAQERGDVMDFYKTLRGGATVKVSASSPSLAVASQSDSKQRRLLVDFPKGSVSNAQQPDLSKAVSLSMGLYMGETETKVMGNDLGFPQQGQISLSSGETDLKLLEESIANLNRSTSVPENPKSSASTAVSAAPTEKEFPKTHSDVSSEQQHLKGQTGTNGGN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1