SAB5702220
Anti-Cytokeratin 6 (KRT6) Antibody, clone 3F7A1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
K6E, KRT6E, PPKNEFD
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
3F7A1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.17 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
YRKLLEGEECRLNGEGVGQVNVSVVQSTISSGYGGASGVGSGLGLGGGSSYSYGSGLGIGGGFSSSSGRAIGGGLSSVGGGSSTIKYTTTSSSSRKSYKH
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... KRT6C(286887)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)