SAB5702202
Anti-MNX1/HB9/HLXB9 Antibody, clone 9P1B7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HB9, HLXB9, HOXHB9, SCRA1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
9P1B7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
41 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.30 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
SQQLLELEHQFKLNKYLSRPKRFEVATSLMLTETQVKIWFQNRRMKWKRSKKAKEQAAQEAEKQKGGGGGAGKGGAEEPGAEELLGPPAPGDKGSGRRLRD
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MNX1(3110)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1