SAB5702185
Anti-FLAP Antibody, clone 2S7Z0, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
FLAP
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2S7Z0, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
16 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.58 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
DAYPTFLAVLWSAGLLCSQVPAAFAGLMYLFVRQKYFVGYLGERTQSTPGYIFGKRIILFLFLMSVAGIFNYYLIFFFGSDFENYIKTISTTISPLLLIP
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ALOX5AP(241)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)