SAB5702139
Anti-MICA Antibody, clone 5A1P3, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
MICA, MIC-A, PERB11.1, MHC class I polypeptide-related sequence A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
5A1P3, monoclonal
Form
liquid
Speziesreaktivität
human, rat, rat
Konzentration
0.666 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
HLDGQPFLRCDRQKCRAKPQGQWAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRVCEIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETKEW
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... MICA(100507436)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1