SAB5702129
Anti-LGI1 Antibody, clone 2P8Z9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
LGI1, ADLTE, ADPAEF, ADPEAF, EPITEMPIN, EPT, ETL1, IB1099, leucine rich glioma inactivated 1
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2P8Z9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
64 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.67 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
NLQTLPKDIFKGLDSLTNVDLRGNSFNCDCKLKWLVEWLGHTNATVEDIYCEGPPEYKKRKINSLSSKDFDCIITEFAKSQDLPYQSLSIDTFSYLNDEYV
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... Lgi1(9211)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1