SAB5702110
Anti-HDAC3 Antibody, clone 1M1O7, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HD3,RPD3,RPD3-2,HDAC3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
1M1O7, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
49 kDa
Speziesreaktivität
rat, rat, human
Konzentration
0.35 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
FEYFAPDFTLHPDVSTRIENQNSRQYLDQIRQTIFENLKMLNHAPSVQIHDVPADLLTYDRTDEADAEERGPEENYSRPEAPNEFYDGDHDNDKESDVEI
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC3(8841)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1