SAB5702090
Anti-TGF beta Receptor II (TGFBR2) Antibody, clone 2M8Y2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
AAT3,FAA3,LDS1B,LDS2,LDS2B,MFS2,RIIC,TAAD2,TGFR-2,TGFbeta-RII,TGF beta Receptor II,TGFBR2
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
2M8Y2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
70-80_kDa,90 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
2 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
TIPPHVQKSVNNDMIVTDNNGAVKFPQLCKFCDVRFSTCDNQKSCMSNCSITSICEKPQEVCVAVWRKNDENITLETVCHDPKLPYHDFILEDAASPKCIMKEKKKPG
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TGFBR2(7048)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)