SAB5702064
Anti-HGD Antibody, clone 7O8Q1, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HGD, AKU, HGO, homogentisate 1,2-dioxygenase
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7O8Q1, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
50 kDa
Speziesreaktivität
human
Konzentration
0.4 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
IRGHYEAKQGGFLPGGGSLHSTMTPHGPDADCFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HGD(3081)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1