SAB5702047
Anti-HDAC7 Antibody, clone 6J2N9, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
HD7, HD7A, HDAC7A
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6J2N9, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
100-130 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
1.20 mg/mL
Methode(n)
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
RPQRLHHHLFLAGLQQQRSVEPMRLSMDTPMPELQVGPQEQELRQLLHKDKSKRSAVASSVVKQKLAEVILKKQQAALERTVHPNSPGIPYRTLEPLETEGATRSMLSSFLPPVPSLPSDPPEHFPLRKTVSEPNLKLRYKPKKSLERRKNPLLRKESAPPSLRRRPAETLGDSS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HDAC7(51564)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)