SAB5702044
Anti-JAK1 Antibody, clone 7Q1B2, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
JAK1A, JAK1B, JTK3
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
7Q1B2, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
130 kDa
Speziesreaktivität
rat, human, rat
Konzentration
0.53 mg/mL
Methode(n)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
GTLMDYKDDEGTSEEKKIKVILKVLDPSHRDISLAFFEAASMMRQVSHKHIVYLYGVCVRDVENIMVEEFVEGGPLDLFMHRKSDVLTTPWKFKVAKQLAS
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... JAK1(3716)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1