SAB5702034
Anti-IRF5 Antibody, clone 6L2B5, Rabbit Monoclonal
Synonym(e):
SLEB10
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Materialien
colorless
Klon
6L2B5, monoclonal
Form
liquid
Mol-Gew.
60 kDa
Speziesreaktivität
mouse, mouse
Konzentration
0.3 mg/mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Farbe
colorless
Isotyp
IgG
Immunogene Sequenz
PVAPTPPRRVRLKPWLVAQVNSCQYPGLQWVNGEKKLFCIPWRHATRHGPSQDGDNTIFKAWAKETGKYTEGVDEADPAKWKANLRCALNKSRDFRLIYDGPRDMPPQPYKIYEVCSNGPAPTDSQPPEDYSFGAGEEEEEEEELQ
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IRF5(3663)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1