SAB5700108
Anti-Acetyl-Histone H4-K5 antibody produced in rabbit
Synonym(e):
FO108, H4, H4/n, H4F2, H4FN, HIST1H4A, HIST2H4, HIST2H4A, Histone H4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
11
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Konzentration
1.28 mg/ml
Methode(n)
ChIP: 1:20-1:100
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
acetylation (Lys5)
Angaben zum Gen
human ... H4C14(8370)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable