SAB5700081
Anti-IKBKG antibody produced in rabbit
Synonym(e):
AMCBX1, FIP-3, FIP3, Fip3p, IKBKG, IKK-gamma, IKKAP1, IKKG, IMD33, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO, ZC2HC9
About This Item
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Form
buffered aqueous solution
Mol-Gew.
36
48
55
Speziesreaktivität
mouse, human
Konzentration
0.5 mg/ml
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IKBKG(8517)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable