SAB5300529
Monoclonal Anti-BCL10 antibody produced in mouse
clone 4F8, ascites fluid
Synonym(e):
CARMEN, CIPER, CLAP, Me10, c-E10
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
4F8, monoclonal
Mol-Gew.
26 kDa
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BCL-10(8915)
Verwandte Kategorien
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against BCL-10
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable