SAB5300402
Monoclonal Anti-PRDM1 antibody produced in mouse
clone 5E7, ascites fluid
Synonym(e):
BLIMP1, MGC118922, MGC118923, MGC118924, PRDI-BF1
About This Item
Biologische Quelle
mouse
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
5E7, monoclonal
Mol-Gew.
88 kDa
Speziesreaktivität
human, mouse
Methode(n)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... PRDM1(639)
Immunogen
Mouse monoclonal antibody raised against PRDM1
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)